Merck
T6451
Sigma-Aldrich
抗Twist1 ウサギ宿主抗体
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗Twistホモログ1(尖頭合指症3、Saethre-Chotzen症候群), 抗Twist関連タンパク質1(H-twist)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF
WB CL
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
rat, human, mouse
citations:
25
テクニック:
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human osteosarcoma MG-63 cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using human 293T cells expressing recombinant human Twist1
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~26 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human osteosarcoma MG-63 cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using human 293T cells expressing recombinant human Twist1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TWIST1(7291)
mouse ... Twist1(22160)
rat ... Twist1(85489)
詳細
Twistはヒト染色体7p21.1にマッピングされている遺伝子にコードされます。コードされるタンパク質は、塩基性ヘリックス-ループ-ヘリックス(lHLH)転写因子です。TwistはTwist遺伝子ファミリーに属し、主に縫合間葉で発現します。
特異性
抗Twist1抗体はヒトTwist1を認識します。イムノブロッティングによるTwist1バンドの検出は、免疫ペプチドにより特異的に阻害されます。
免疫原
C-末端にシステインを付加し、KLHにコンジュゲートしたヒトTwist1のアミノ酸12~27に対応する合成ペプチドです。対応するペプチド配列は、ラットとマウスで同一です。
アプリケーション
ウサギで産生された抗Twist1抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 免疫組織染色
  • 免疫蛍光染色
  • イムノブロッティング
  • クロマチン免疫沈降法(ChIP)
抗Twist1抗体は、イムノブロッティング(約26 kDa)や免疫蛍光法などの免疫化学的用途でのTwist1の検出に用いるのに適しています。
イムノブロッティング:リコンビナントヒトTwist1を発現するヒト293T細胞の抽出物と化学発光検出試薬を用いる場合、使用抗体濃度は0.5~1 mg/mLとすることを推奨します。
本抗体が有効に使用されている用途と、関連するピアレビュー済みの論文を、以下に記します。
クロマチン免疫沈降法(1報)
生物化学的/生理学的作用
中胚葉形成にはTwistが必要ですTwist1は胚発生を制御します。また、上皮間葉転換(EMT)を誘導することで、転移において重要な役割を果たしています。EMT中、TwistはフィブロネクチンやN-カドヘリンなどの間葉系マーカーの発現を刺激します。また、E-カドヘリンの発現を阻害することで細胞同士の接着を阻害し、数種類のヒトがん腫において浸潤性腫瘍増殖を誘導します。マウスの脳神経管の形態形成には、頭部の間葉組織でTwist1が必要です。Twist1は骨芽細胞の分化と成熟に関与します。乳がん細胞でTwist1の発現が増加すると血管新生が誘導され、染色体が不安定になります。この遺伝子の変異は、頭蓋と四肢の軽度異常を特徴とする常染色体優性遺伝異常であるセートレ・ヒョツェン症候群患者で発見されています。
物理的形状
0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)中に15 mMのアジ化ナトリウムを含む溶液。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の文書に記載がない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。そのような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
T6451-200UL:
T6451-25UL:
T6451-BULK:
T6451-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Twist, a Master Regulator of Morphogenesis, Plays an Essential Role in Tumor Metastasis
Yang J, et al.
Cell, 117 (2004)
Twist1 directly regulates genes that promote cell proliferation and migration in developing heart valves
Lee MP and Yutzey KE
PLoS ONE, 6(12), e29758-e29758 (2011)
Jonathan M Mudry et al.
The Journal of endocrinology, 224(3), 303-313 (2015-02-11)
TWIST proteins are important for development of embryonic skeletal muscle and play a role in the metabolism of tumor and white adipose tissue. The impact of TWIST on metabolism in skeletal muscle is incompletely studied. Our aim was to assess
Tori E Horne et al.
Journal of cardiovascular development and disease, 2(3), 214-232 (2015-11-04)
The heart valve interstitial cell (VIC) population is dynamic and thought to mediate lay down and maintenance of the tri-laminar extracellular matrix (ECM) structure within the developing and mature valve throughout life. Disturbances in the contribution and distribution of valve
Lu Wang et al.
The EMBO journal, 36(20), 2987-2997 (2017-09-09)
DNA methylation is a major epigenetic modification; however, the precise role of DNA methylation in vertebrate development is still not fully understood. Here, we show that DNA methylation is essential for the establishment of the left-right (LR) asymmetric body plan