Merck
T6704
Sigma-Aldrich
タンドスピロン
≥98% (HPLC)
別名:
(1R*,2S*,3R*,4S*)-N-(4-(4-(2-ピリミジニル)-1-ピペラジニル)ブチル)-2,3-ノルボルナンジカルボキシイミド クエン酸塩, SM 3997
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H29N5O2
CAS番号:
分子量:
383.49
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
保管条件
protect from light
溶解性
DMSO: 38 mg/mL
オーガナイザー
Dainippon Sumitomo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](C3)[C@@H]2C(=O)N1CCCCN4CCN(CC4)c5ncccn5
InChI
1S/C21H29N5O2/c27-19-17-15-4-5-16(14-15)18(17)20(28)26(19)9-2-1-8-24-10-12-25(13-11-24)21-22-6-3-7-23-21/h3,6-7,15-18H,1-2,4-5,8-14H2/t15-,16+,17+,18-
InChI Key
CEIJFEGBUDEYSX-FZDBZEDMSA-N
生物化学的/生理学的作用
タンドスピロンは、5HT1A受容体の部分アゴニストです。ハロペリドール誘発性運動緩慢を用量依存的に大幅に減少させます。タンドスピロンの効力はブスピロンの効力に等しく、ジアゼパムの効力の約半分です。ドーパミン拮抗薬としてのタンドスピロンの効力は、ブスピロンの効力の1/4未満です。
特徴および利点
本化合物は大日本住友製薬株式会社によって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補化合物のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T6704-VAR:
T6704-BULK:
T6704-25MG:
T6704-5MG:
試験成績書(COA)