物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
vented
包装
case of 4 ea
メーカー/製品名
Nunc 140360
表面積
2528 cm2
結合型
Nunclon Delta surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Maximize space utilization with the Thermo Scientific Nunc EasyFill Cell Factory system. This single-use system, consisting of 10 layers, can accommodate the same volume as 36 T175 flasks. The user-friendly linear multi-layer format simplifies cell culture and enables seamless scalability, making it suitable for a wide range of applications, from research to large-scale commercial use.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)