クローン
1.4C3, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 110 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2-4 μg/mL using human tonsil tissue
immunohistochemistry (frozen sections): 2-4 μg/mL using human tonsil tissue
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VCAM1(7412)
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
V9263-100UG-PW:
V9263-VAR:
V9263-100UG:
V9263-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.