安全性情報
WH0064798M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DEPDC6 antibody produced in mouse
clone 5B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-DEP domain containing 6, Anti-DEP.6, Anti-DKFZp564B1778, Anti-FLJ12428, Anti-FLJ13854
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5B3, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DEPDC6(64798)
免疫原
DEPDC6 (AAH12040, 1 a.a. ~ 409 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEEGGSTGSAGSDSSTSGSGGAQQRELERMAEVLVTGEQLRLRLHEEKVIKDRRHHLKTYPNCFVAKELIDWLIEHKEASDRETAIKLMQKLADRGIIHHVCDEHKEFKDVKLFYRFRKDDGTFPLDNEVKAFMRGQRLYEKLMSPENTLLQPREEEGVKYERTFMASEFLDWLVQEGEATTRKEAEQLCHRLMEHGIIQHVSSKHPFVDSNLLYQFRMNFRRRRRLMELLNEKSPSSQETHDSPFCLRKQSHDNRKSTSFMSVSPSKEIKTVSAVRRSSMSSCGSSGYFSSSPTLSSSPPVLCNPKSVLKRPVTSEELLTPGAPYARKTFTIVGDAVGWGFVVRGSKPCHIQAVDPSGPAAAAGMKVCQFVVSVNGLNVLHVDYRTVNNLILTGPRTIVMEVMEELEC
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0064798M1-100UG:
試験成績書(COA)