WH0133396M1
Monoclonal Anti-IL31RA antibody produced in mouse
clone 3A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CRL, Anti-CRL3, Anti-GLMR, Anti-GPL, Anti-IL31RA, Anti-MGC125346, Anti-PRO21384, Anti-interleukin 31 receptor A
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL31RA(133396)
詳細
免疫原
Sequence
LPAKPENISCVYYYRKNLTCTWSPGKETSYTQYTVKRTYAFGEKHDNCTTNSSTSENRASCSFFLPRITIPDNYTIEVEAENGDGVIKSHMTYWRLENIA
物理的形状
法的情報
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0133396M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)