分子量
antigen 85 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using MCF7 cells fixed with paraformaldehyde-Triton
western blot: 0.5-1 μg/mL using A431 cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... XRCC1(7515)
mouse ... Xrcc1(22594)
rat ... Xrcc1(84495)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- indirect immunofluorescence and telomere FISH (TEL-FISH)
- protein detection
- western analysis
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
X0629-25UL:
X0629-VAR:
X0629-BULK:
X0629-200UL:
試験成績書(COA)