物質
AR-Glas®
詳細
total delivery Ex + 15 sec waiting time
特徴
class AS
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
BRAND 29715
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
全BLAUBRANDホールピペットにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
DIN EN ISO 648に準拠
DIN EN ISO 648に準拠
その他情報
BR29715 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.