物質
borosilicate glass 3.3 flask
ジョイント
joint ST/NS neck14/23
詳細
calibrated to contain (TC, IN)
特徴
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 37409
容積測定範囲
250 mL, accuracy: 0.15 mL
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BLAUBRAND® volumetric flask combines precision and reliability, featuring a square grip PP stopper for easy handling. Crafted from high-quality Boro 3.3 glass and calibrated to contain (TC, In), each flask is marked with high-contrast white enamel for clear readability. Supplied with a batch number and certificate, these flasks ensure quality and traceability, making them ideal for laboratory use.
その他情報
BR37409 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)