Merck
Z326607
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 14/23
別名:
Flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
polypropylene stopper
ジョイント
joint: ST/NS neck14/23
詳細
calibrated to contain (TC, IN)
無菌性
non-sterile
特徴
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
包装
pack of 1
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
100 mL, accuracy: 0.10 mL
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メスフラスコ。DIN EN ISO 1042準拠。クラスA適合性承認済み。DURAN製®。スクエアグリップ、PPストッパーが付いています。印と文字はハイコントラストの青いエナメルで書かれています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR37291 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)