Merck
Z327360
BRAND® graduated cylinders, PMP, blue scale
volume 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 1 mL
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
100 mL
H
250 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高さのある形状をした青色目盛のメスシリンダーで、透明なPMPで作られています。DIN 12681とISO 6706に準拠しています。受用(TC、In)の目盛です。完全な円柱状デザイン、均等な目盛で、容量を簡単に読み取れます。機能的な注ぎ口でこぼれにくくなっています。121°Cまでの温度に曝しても(オートクレーブ)、誤差限界の超過が生じることはありません。目盛および刻印の保護のため、60°C以下での洗浄を推奨します。オートクレーブを行う場合は、エンボス加工の目盛の製品を推奨します。
その他情報
BR34738 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG