Merck
Z328510
BRAND® Transferpettor® キャップ
volume 100-200 μL
別名:
Pipettes, Piston-operated pipettes, Positive displacement principle, Repair set, Transferpettor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名:
BRAND 701910
BRAND
最大容量:
200 μL
容量:
100-200 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
color-coded blue/red
DE-M marking
包装:
pack of 50 ea
物質
glass
無菌性
non-sterile
特徴
color-coded blue/red
DE-M marking
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
BRAND 701910
BRAND
最大容量
200 μL
容量
100-200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
BR701910 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)