Merck
Z329118
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 25 mm, bar diam. 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
メーカー/製品名
BRAND 137612
L
25 mm
バー直径
10 mm
支持リング直径
11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
その他情報
BR137612 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG