Merck
Z329428
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 150 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated
メーカー/製品名
BRAND 137700
L
150 mm
直径
~8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Magnetic core fully sealed.
その他情報
BR137700 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG