物質
PTFE key
ジョイント
joint: ST/NS29/32
詳細
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
特徴
graduated: no
メーカー/製品名
Lenz 4.0041.70
キャパシティ
1,000 mL
栓プラグボアサイズ
4.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH