Merck
Z331481
Lenz® round bottom flasks
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS29/32
認証
according to DIN 12 348
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Lenz 3.0029.70
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)