物質
clear PETG
narrow-mouth bottle
square bottle
ジョイント
Joints threaded neck (38)
無菌性
sterile
特徴
graduations
with cap
包装
case of 100 ea
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 3025-42
キャパシティ
125 mL
直径× H
52 mm × 105 mm
ネック内径
26 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Biotainer® media bottles eliminate the need for cleaning, sterilizing, and related validations. With certification for sterility and being ready-to-use, all Biotainer bottles undergo gamma irradiation to achieve a Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6. This saves time and resources associated with cleaning and sterilization processes.
省スペースの四角い形状、サンプルを注ぎやすい大口径、そして液滴防止リングを特色としています。また、読みやすい目盛が付いており、握り部には扱いやすいように凹凸のひだが付いています。履歴管理のため、各ボトルにはロット番号と滅菌した日付が印刷されています。
PETGボトルは-40°C~60°Cに適応し、スクリューキャップには高密度ポリエチレンキャップライナーが取り付けられています。ポリカーボネートボトルは高圧蒸気殺菌温度まで加熱でき、-100°Cまで冷却できます。スクリューキャップにはシリコーンゴム積層ライナーが取り付けられています。HDPEボトルは培地などの低温凍結に最適です。
PETGボトルは-40°C~60°Cに適応し、スクリューキャップには高密度ポリエチレンキャップライナーが取り付けられています。ポリカーボネートボトルは高圧蒸気殺菌温度まで加熱でき、-100°Cまで冷却できます。スクリューキャップにはシリコーンゴム積層ライナーが取り付けられています。HDPEボトルは培地などの低温凍結に最適です。
アプリケーション
Biotainer® media bottles are suitable for prolonged storage of pH-sensitive materials, such as culture media.
特徴および利点
- Made from durable and crystal-clear polyethylene terephthalate G copolyester (PETG) for maintaining sample integrity.
- Closures equipped with polyethylene foam core liners ensure leakproof assurance.
- Custom options available for fluid transfer applications.
- Supported by extensive validation documentation.
- Suitable for storage in a wide range of temperatures, from -40°C to +70°C.
法的情報
Biotainer is a registered trademark of In Vitro Scientific Products
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック