Merck
Z627410
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21, polypropylene stopper
別名:
Volumetric flask with stopper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
wide-neck
ジョイント
joint: ST/NS neck12/21
詳細
calibrated to contain (TC, IN)
特徴
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 37293
容積測定範囲
25 mL, accuracy: 0.06 mL
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メスフラスコ。DIN EN ISO 1042準拠。クラスA適合性承認済み。DURAN製®。スクエアグリップ、PPストッパーが付いています。印と文字はハイコントラストの青いエナメルで書かれています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR37293 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG