Merck
Z653381
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R 遠心分離機アクセサリ
Adapter for 4-7 mL tubes 13x100 mm, for ROTOFIX 32 and UNIVERSAL 320
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 5 / 6 / 7 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1383
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1481, 1490, 1495 (Rotors)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG