Merck
Z688568
Wash-N-Dry カバースリップラック
holds 10 slipcover sizes including 18, 22 and 25 mm, natural
別名:
Wash-N-Dry カバーグラスラック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
MA.01
物質
polypropylene
特徴
Holds 10 x 18,22 or 25 mm coverslips
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech WSDR-1000
natural
詳細
10枚のカバーガラスを保持します:クリーニング、表面処理および乾燥が簡単かつ速やかに完了します。18、22、25 mmを含むすべてのサイズのカバーガラスを保持します。
高耐久性で手間がかかりません:ポリプロピレン製の一体型ラックは組み立てが不要で、化学的および熱的に耐性があります。オートクレーブ可能です。
安全です:革新的なデザインにより、ゴム製バンドまたはモノフィラメントのループでカバーガラスを固定するための切れ込みがついています。
互換性:100 mLビーカー内に収まり、下部には、水を入れた時に小さな攪拌棒を置くためのスペースがあります。
注意事項:Wash-N-Dryラックの下部の隙間は8 mmです(本製品では丸いカバーガラスも使用できます)
カバーガラスを10枚(XLは30枚)保持:迅速かつ容易な洗浄・表面処理・乾燥。18、22、25 mmを含むすべてのカバーサイズを保持できます。
耐久性があり、面倒な手間はいりません:一体型のポリプロピレン製ラックは組み立て不要で、耐薬品性および耐熱性に優れています。オートクレーブ可能。
安全:革新的なデザインにより、ゴム製バンドまたはモノフィラメントのループでカバーガラスを固定するための切れ込みがついています。
互換性:100 mLビーカー内に収まり、下部には、水を入れた時に小さな攪拌棒を置くためのスペースがあります。
注記:Wash-N-Dryラックの下部の隙間は8 mmです(本製品では丸いカバーガラスも使用できます)。
法的情報
Wash-N-Dry is a trademark of Diversified Biotech
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3