物質
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid vented
membrane not included
包装
case of 6 ea
メーカー/製品名
Nunc 174902
dish diam. × H
92 mm × 17 mm
外部L × W
92 mm × 17 mm
サイズ
100 mm
表面積
56.7 cm2 , culture area (cm2)/well
有効容積
12.5 mL
結合型
(UpCell Surface)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® UpCell™表面(温度応答性細胞培養表面)
Nunc UpCell表面処理ディッシュの細胞培養表面は、温度応答性です。このUpCell表面処理ディッシュは、表面タンパク質がインタクトな状態での細胞回収、および継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適しています。UpCell表面は、正常細胞の接合部と細胞外マトリックスが結合した細胞シートの回収や、3D組織モデルの作成を行えます。
注:表面タンパク質がインタクトな状態での細胞回収、および細胞の継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適しています。
Nunc UpCell表面処理ディッシュの細胞培養表面は、温度応答性です。このUpCell表面処理ディッシュは、表面タンパク質がインタクトな状態での細胞回収、および継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適しています。UpCell表面は、正常細胞の接合部と細胞外マトリックスが結合した細胞シートの回収や、3D組織モデルの作成を行えます。
- 表面タンパク質がインタクトな状態で細胞を回収
- トリプシン処理不要 - 細胞の表面タンパク質を保持
- 物理的力が不要 - 高い細胞生存性を確保
- 細胞培養温度の低下により、接着していた細胞が遊離
- 継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適合
- 正常細胞の接合部と細胞外マトリックスが結合した細胞シートの回収や、3D組織モデルの作成が可能
- 手作業の時間を最小限に抑制
- 研究用、使い捨て用
- 迅速、清潔、簡単 - 操作は温度の低下のみ
注:表面タンパク質がインタクトな状態での細胞回収、および細胞の継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適しています。
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
UpCell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries