Merck
Z717231
Nunc®ペトリ皿
diam. × H 140 mm × 20 mm, surface area 145 cm2, vented
別名:
プラスチック製ペトリ皿, ペトリ皿(ディスポーザル), 培養皿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.14
物質
polystyrene
round
無菌性
sterile; γ-irradiated
sterile
特徴
lid
包装
pack of 10 ea
case of 80 ea (Internal pack of 10)
メーカー/製品名
Nunc 249964
直径× H
140 mm × 20 mm
ディスクの最大容量
~300 mL
ディッシュ径× H
140 mm × 20 mm
表面積
145 cm2
容積 × 有効容積
250 mL × 35 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc Lab-Tek®および標準ペトリ皿は、真菌、細菌、および他の微生物の培養に最適化されており、さらに自動ハイスループット(HTS)アプリケーションにも用いられます。
  • 真菌、細菌、および他の微生物培養用です。
  • 病院の環境下でのサンプリング(研究用途に限る)、食品科学、製薬業界においても有用なペトリ皿です。
  • 完全に平坦で均一な高さであるため、自動ディスペンサーで良好に使用できます。
  • モールドグリッド付きです。
  • 深型ペトリ皿により、長期の培養期間が可能になります。
  • 自動システムに適合します
ご注意ください:本製品はポリスチレン(ガラスではありません)製のため、皿の壁部分が薄くなっている場合があります。これにより、外径のサイズに約10 mmの差が生じます。
法的情報
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Mark Q Benedict et al.
PloS one, 15(3), e0221838-e0221838 (2020-03-12)
Larval mosquitoes are aquatic omnivorous scavengers which scrape food from submerged surfaces and collect suspended food particles with their mouth brushes. The composition of diets that have been used in insectaries varies widely though necessarily provides sufficient nutrition to allow