Merck
Z719684
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, pack of 1000 ea (Racked), sterile
別名:
low-binding tip, pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名:
Sorenson 10230T
最大容量:
1000 μL
無菌性:
sterile
特徴:
barrier: no
包装:
pack of 1000 ea (Racked)
case of 5000 ea (Racked)
物質
colorless
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 1000 ea (Racked)
case of 5000 ea (Racked)
メーカー/製品名
Sorenson 10230T
最大容量
1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
法的情報
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)