Merck
Z722390
Sigma-Aldrich
x-tractaゲル抽出ツール
pkg of 100 ea
別名:
DNA単離, DNA単離ツール, DNA抽出, DNA抽出ツール, RNA単離, RNA単離ツール, 核酸単離
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 100 ea
詳細
x-tracta Gel Extraction Tool(x-tractaゲル抽出ツール)の利点:
  • 迅速
  • 簡便
  • 片手操作
  • 正確な抽出
  • 高回収量
  • 使い捨て
  • 安全
x-tractaゲル抽出ツールに関する使用方法の概要および詳細については、www.sigmaaldrich.com/xtractaをご覧ください
推奨
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プロトコル
A quick, clean and easy to use alternative to using a scalpel or razor blade for the extraction of DNA and RNA bands from agarose gels following gel electrophoresis.
The GenElute Gel Extraction kit is designed for the rapid purification of 50 bp to 10 kb linear DNA fragments and plasmids from standard or low-melting agarose gels.