Merck
Z738719
Glow Writer オートラジオグラフィーペン
replacement nibs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105341
NACRES:
NB.31
メーカー/製品名
Diversified Biotech GNIB-1000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グローライターは、化学発光・アイソトープ感光検出用X線フィルムに自筆で注釈をつけたりマーキングするためのリン光マーキングペンです。独自に開発されたマーカーで、多孔質の細いペン先からリン光体を含むマーキングインクが出てきます。X線フィルムの感光前に、リン光による書き込みが室内の照明で励起されます。リン光体含有インクの適度な濃度により、残光の半減期が比較的短くなっており(約2~3分)、X線フィルムが感光された時、オートラジオグラムのほとんどすべての感光時間で、露光フィルム上の書き込みが簡単に読み取れます。細いペン先が乾燥した場合、簡単に交換できます。
法的情報
Glow Writer is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)