Merck
Z740031
BRAND®ピペットチップ、バルク
volume 50-1000 μL, pack of 1000 ea (2 bags of 500)
別名:
pipette tips, pipettor tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名:
BRAND 732012
最大容量:
1 mL
容量:
50-1000 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
RNase and DNase free
endotoxin free
包装:
pack of 1000 ea (2 bags of 500)
物質
blue tip
polypropylene
polypropylene tip
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
endotoxin free
包装
pack of 1000 ea (2 bags of 500)
メーカー/製品名
BRAND 732012
最大容量
1 mL
容量
50-1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピペットチップとフィルターチップは、BRANDによって最新の製造条件の下、クリーンルームで製造され、自動的にラックパックと包装がされるので、チップは一貫して高品質です。
再密閉可能な袋に詰められたバルク、非滅菌
すべてのチップとフィルターチップは、監督された最高水準のクリーンルーム条件下で製造され、再密閉可能な袋に自動的に収縮包装(シュリンクラップ)され、段ボール箱に梱包されます。バッチ番号があらゆる袋に印刷されます。
品質上の特長:
  • DiHEMDAおよびオレアミド(オレイン酸アミド)が含まれていない高純度ポリプロピレン
  • 潤滑剤なしで製造;カドミウムフリーの色素
  • 迅速な容量チェックのための目盛
  • 新規:1000 μLまでのすべてのピペットチップおよびフィルターチップには、DNA(<40 fg)、RNase(<8.6 fg)、エンドトキシン(<1 pg)およびATP(<1 fg)が含まれていません。
  • 新規:すべての滅菌チップと包装は、BIO-CERT®品質認証の下で製造されています:ISO 11 137およびAAMIガイドラインに基づいて滅菌、SAL 10-6を取得しています。
  • 分析証明書を添付しています。
  • 新規:TipBox/Rackシステム:96単位形式で最大1000 μLまでの全サイズが利用可能
  • DIN EN 285に基づいて121°C(2 bar)でオートクレーブ滅菌可能
  • 環境にやさしい包装システム
  • BRANDのピペットとフィルターチップは、BRANDピペットと、Gilson®、Thermo Fisher Scientific Finnpipette®、Eppendorf®、およびBiohit®/Sartoriousのほとんどのタイプのピペットに対してテストされています。
  • 5 mLのチップは、BRANDピペットとThermo Fisher Scientific Finnpipetteに限定してテストされています。®
  • 10 mLのチップは、BRAND、Eppendorf®およびGilsonに適しています。®
特徴および利点
• Cleanroom quality for contamination-free analyses.• Perfect fit for the Transferpette® micropipette and many other pipettes.• The tip system for all requirements.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Biohit is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)