サイズ
2XL (elasticated ankles)
メーカー/製品名
Arco 1762007
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MICROGARD™ 2000 fully elasticated coverall with hood , setting the standard in Type 5/6 performance and protection, offers protection from infective agents, pesticides, particulates, fibres and liquid chemical spray.
Features:
Approved to:
EN ISO 13982-1 Type 5 Particulate protection
EN13034 Type 6 Reduced spray
EN1073-2 Barrier to radioactive particulates - Class 2
EN14126 Barrier to infective agents
EN1149-5 Anti-static
Features:
- 3-piece hood
- 2-way front zipper with re-sealable storm flap
- Finger loops
- Elasticated hood, waist, wrists and ankles
Approved to:
EN ISO 13982-1 Type 5 Particulate protection
EN13034 Type 6 Reduced spray
EN1073-2 Barrier to radioactive particulates - Class 2
EN14126 Barrier to infective agents
EN1149-5 Anti-static
法的情報
Microgard is a trademark of Microgard Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)