物質
yellow (neon)
特徴
Holds 12 x 1.5/2 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18742-0127
外径
95 mm (3.75 in.)
直径
95 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unique immobilizing tabs protect your samples from loss and contamination. Place tubes in slots and slide under tabs to keep tubes from opening when under pressure, submerged or knocked over.
- Holds up to twelve 1.5 mL or 2.0 mL microcentrifuge tubes in numbered locations
- Raised handle for easy lifting without agitating samples
- Stable feet keep racks upright on the bench
- Use in water baths, ice or on the benchtop
- 95 mm outer diameter fits most 1000 mL beakers
- Also available with vortex attachment and in 3 other colors
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
法的情報
PrepSafe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)