物質
fluorescent green
polypropylene
特徴
Holds 80 x 1.5/2 mL tubes
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18845-0014
テクニック
PCR: suitable
L × W × H
22.7 cm × 6.7 cm × 2.7 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Perfect for benchtop use or freezer storage, this compact, double-sided polypropylene rack accommodates 0.2 mL thin-walled PCR tubes on one side while the opposite side holds 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes. 80 wells on each side keep tubes upright in a 5 x 16 array and are numbered for easy sample identification.
- Rack color assists in sample organization and quick visual identification
- Molded in handles provide a secure grip for transport
- Matte side panel accepts tape or direct labeling
- Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F)
- Autoclavable at 121°C (250°F)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)