Merck
Z763055
Eppendorf® Combitips advanced® pipette tips, Sterile grade
maximum volume 25 mL
別名:
pipetting tips
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
red
無菌性
sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030089588
最大容量
25 mL
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Combitips advanced are optimized for all Repeater models to create the perfect connection!
The new Eppendorf Combitips advanced feature the characteristic Eppendorf 3D design on the upper rim of the Combitip. With 9 volume sizes (0.1 mL to 50 mL) and Eppendorf Quality, Sterile, PCR Clean and Eppendorf Biopur purity grades, you will always find the perfect Combitip for your application.
Sterile grade makes these products applicable for all applications where the absence of living organisms, like microorganisms, could interfere the positive outcome of an experiment. They are also Pyrogen free that ensures absolute absence of endotoxines, which is mandatory for many applications in cell culture, pharmacology and medical research.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Combitips advanced is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)