物質
colorless tube
conical bottom (starfoot, free standing)
polypropylene
polypropylene tube
無菌性
sterile (with writing area)
sterile; irradiated
特徴
RNase and DNase free
Internal thread
internal thread; screw cap
包装
case of 2000 ea
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Nunc 377224
パラメーター
-150 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
L ×直径
42 mm × 12.5 mL
キャパシティ
1.0 mL
チューブ直径
12.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 生物学的材料の極低温輸送・保管を目的として
- 診断用検体の輸送に関するIATAの要件の遵守
- 細胞毒性がなく変異原性でない原料およびパイロジェンを含まないIVD適合チューブの使用によるサンプル安全性の強化
- 低細胞接着・低タンパク結合
- ゲノム研究用のチューブ類のDNase・RNaseフリーの証明
- 最高の無菌性保証のための滅菌(SAL 10-6)
- 液体窒素の気相保存まで対応できる内ねじチューブ
- 一般的な冷蔵冷蔵(+4°C)~液体窒素の気相保存に適した外ねじチューブ *窒素の液相のような極端な保存条件にはCryoFlex™チューブを使用する必要があります。
*窒素の液相のような極端な保存条件にはCryoFlex™チューブを使用する必要があります。
法的情報
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)