物質
beads (Zirconium)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1032-15
テクニック
PCR: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのプレフィルドチューブはBeadBug™マイクロチューブホモジナイザーに適合し、また標準酸洗浄ガラスビーズ、トリプルピュアジルコニウムビーズ、またはステンレススチールビーズも同梱されています。
このトリプルピュアビーズは分子生物学グレードで、酸洗浄、熱処理およびヌクレアーゼ不含検査済みです。
ステンレススチールビーズも酸洗浄されています。
すべてのチューブはノンスカートのねじ蓋付です。
このトリプルピュアビーズは分子生物学グレードで、酸洗浄、熱処理およびヌクレアーゼ不含検査済みです。
ステンレススチールビーズも酸洗浄されています。
すべてのチューブはノンスカートのねじ蓋付です。
法的情報
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
American journal of physiology. Renal physiology, 319(5), F754-F764 (2020-09-15)
The thiazide-sensitive Na+-Cl- cotransporter (NCC) is more abundant in kidneys of female subjects than of male subjects. Because morphological remodeling of the distal convoluted tubule (DCT) is dependent on NCC activity, it has been generally assumed that there is a