詳細
holds 12 position PCR strips
特徴
to hold 4 8 position PCR strips
to hold 48 12 position PCR strips
包装
pkg of 1 ea
パラメーター
2000 × g
5500 rpm
5500 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
W × L × H
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
重量
2.2 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The new StripSpin 12 Mini Centrifuge from Benchmark is the only mini centrifuge designed for centrifugation of 12 position PCR strips. With a fixed speed that produces 2,000 x g, this centrifuge is perfect for quick spin downs.
Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Capacity:
Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Capacity:
- 4 x 12 position PCR strips
- 4 x 8 position PCR strips
- 48 x 0.2 mL PCR tubes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)