Merck
Z765465
Orbi-Shaker orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 115 V AC
別名:
horizontal shaker, lab shaker, laboratory shaker, reciprocating shaker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
特徴
19 mm orbital motion
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BT3001
パラメーター
+4 to +65 °C temp. range
30-300 rpm speed
幅×奥行×高さ
11 in. (28 cm) × 13 in. (33 cm) × 3 in. (7.5 cm)
プラットフォームL × W
13 in. (33 cm) × 12 in. (30 cm)
重量
25 lb (11.25 kg)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The powerful Orbi-Shaker is capable of mixing a 14 lb load capacity up to speeds as high as 300 rpm. The standard platform (included) features a non-slip, rubber coated surface, ideal for tissue culture flasks, petri dishes and staining trays.
  • High capacity, up to 9 x 500 mL, 5 x 1 L or 2 x 2 L
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration & mixing
  • Digital speed control up to 300 rpm
  • Instantly exchange flask clamps with MAGic Clamp accessories
法的情報
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)