Merck
Z768472
The Belly Button® mini-orbital shaker
with silicone mat, AC/DC input 90 - 240 V AC (universal plug)
別名:
amplification, cell culture growth, gel staining, immunoprecipitation, membrane rinsing, northern hybridization, phage elution, southern hybridization, western blotting
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
特徴
0 ‑ 8 ° platform pitch control
メーカー/製品名
IBI BBUAAUV1S
パラメーター
0-100 rpm speed
W × D × H
8 in. × 8 in. × 5 in.
プラットフォームW × L
7 in. × 7 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Belly Dancerシェーカーの小型版で、実験室のインキュベーター、冷却室、冷蔵庫などのスペースが限られている場所で使用するように設計されています。プラットフォームはスリップ防止処理済みで、水平から急な角度まで連続的に調節可能で、直接駆動モーターによって0~60 rpmの速度制御ができます。広い周囲動作温度範囲(0~60°C)と平らな薄型電源コード(115 Vユニットのみ)は、特に高/低温環境チャンバーや高湿度にも適しています。
最大推奨充填量:5ポンド(2.2kg)
法的情報
The Belly Button is a registered trademark of IBI Scientific Corp.
必要ですが提供されていません