Merck
すべての画像(18)
主要文書
安全性情報
ZRB1048
Sigma-Aldrich
抗DOCK11抗体 クローン1F11 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ACG, Dedicator of cytokinesis protein 11, Zizimin-2, 活性化Cdc42関連グアニンヌクレオチド交換因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F11, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 237.67 kDa
observed mol wt 238 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DOCK11(139818)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1F11は、DOCK11タンパク質を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端側半分に由来する25個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトDOCK11タンパク質のC末端側半分に由来する25個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HEK293細胞ライセート中のDOCK11が検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HepG2、およびNIH3T3細胞のDOCK11が検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、アフィニティ結合アッセイにおいてDOCK11ペプチドと結合し、KD値は5.7 x 10^(-8)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗DOCK11 クローン1F11 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1048)は、DOCK11を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
Dedicator of cytokinesis protein 11(UniProt:Q5JSL3、別名活性化Cdc42-関連グアニンヌクレオチド交換因子、ACG、Zizimin-2、DOCK11)は、ヒトのDOCK11(別名ZIZ2)遺伝子(Gene ID:139818)によってコードされています。 DOCK11はグアニンヌクレオチド交換因子(GEF)であり、結合したGDPを遊離GTPと交換することによってCDC42を活性化します。DOCK11は辺縁帯(MZ)B細胞発生に必須であり、初期骨髄B細胞発生、MZ B細胞形成、MZ B細胞数、および辺縁メタル好性マクロファージ形態との関連性が示されています。DOCK11にはDHR-1(aa640-880)とDHR-2(aa1609-2036)のドメインが含まれています。DHR-2ドメインはDOCK11のGEF活性に不可欠であり、66-126残基とともに活性化CDC42との相互作用を仲介します。DOCK11の発現は、胚中心Bリンパ球、脾臓、胸腺、骨髄、および末梢血リンパ球で報告されています。NIH-3T3線維芽細胞、2C12筋芽細胞、Neuro-2A神経芽腫細胞での発現レベルは低いです。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、0.3 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1048-25UL:
ZRB1048-4X25UL:
試験成績書(COA)