Merck
すべての画像(17)
主要文書
安全性情報
ZRB1143
Sigma-Aldrich
抗ラミンB1抗体 クローン6K22 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Anti-ADLD, Anti-LMN, Anti-LMN2, Anti-LMNB, Anti-MCPH26
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6K22, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 66.41 kDa
observed mol wt ~66 kDa
化学種の反応性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LMNB1(4001)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
免疫原
ヒトラミンB1のC末端領域に由来する137アミノ酸に対応するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HUVECおよびHeLa細胞でラミンB1を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト腎臓およびマウス腎臓組織切片でラミンB1を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗ラミンB1 クローン6K22 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1143)は、ラミンB1を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ラミンB1(UniProt:P20700)は、ヒトLMNB1(別名LMN2、LNMB)遺伝子(Gene ID: 4001)によりコードされています。核ラミナは、核内膜に隣接するタンパク質の2次元マトリックスで構成されています。ラミンファミリータンパク質はマトリックスを構成し、高度に保存されています。これらは核膜の枠組となる核ラミナの構成要素です。有糸分裂中、ラミンタンパク質はリン酸化されるため、ラミナマトリックスは可逆的に分解されます。ラミンタンパク質は、核の安定性、クロマチン構造、および遺伝子発現に関与すると考えられています。脊椎動物には2つの型のラミンであるA型およびB型が存在します。B型ラミンであるB1およびB2はすべてのタイプの細胞に存在します。A型ラミンは原腸胚形成時のみ発現します。ラミンAおよびCは、最も多くみられるA型ラミンであり、これらは両方ともLMNA遺伝子によりコードされ、選択的スプライシングにより産生されます。ラミンB1は短いプロペプチド(aa 584-586)とともに合成されるホモ二量体タンパク質であり、このプロペプチドは成熟型では除去されています。ラミンB1の核局在シグナルはアミノ酸415~420に存在しています。LMNB1遺伝子変異により脱髄性白質ジストロフィーが発生することが報告されており、これは初期の自律神経異常、錐体路機能不全、小脳機能不全および後期のCNS対称性脱髄をもたらします。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1143-25UL:
ZRB1143-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vaccinia E5 is a major inhibitor of the DNA sensor cGAS.
Yang, et al.
Nature Communications, 14, 2898-2898 (2023)
Daan M K van Soest et al.
Nature communications, 15(1), 2725-2725 (2024-03-29)
Reactive Oxygen Species (ROS) derived from mitochondrial respiration are frequently cited as a major source of chromosomal DNA mutations that contribute to cancer development and aging. However, experimental evidence showing that ROS released by mitochondria can directly damage nuclear DNA