Merck
すべての画像(14)
主要文書
安全性情報
ZRB457
Sigma-Aldrich
抗c-Fos抗体 クローン1D10 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
G0/G1スイッチ調節タンパク質7, がん原遺伝子c-Fos, 細胞性がん遺伝子Fos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D10, monoclonal
recombinant monoclonal
詳細
1D10 Clone
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 40.7 kDa
observed mol wt ~56 kDa
化学種の反応性
rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: 1:100-1:250
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOS;G0S7(2353)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1D10は、c-Fosを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域に由来する14個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトc-FosのN末端領域の14個のアミノ酸に対応する、KLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:250で使用、血清枯渇HeLa細胞のc-Fosを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ラット脳組織切片のc-Fosを検出できます。
抗c-Fos クローン1D10 ZooMAb(カタログ番号:ZRB457)は、がん原遺伝子c-Fosを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
がん原遺伝子c-Fos(UniProt:P01100、別名:細胞性がん遺伝子fos、G0/G1スイッチ調節タンパク質7)は、ヒトFOS(別名:G0S7)遺伝子(Gene ID:2353)によってコードされています。C-Fosは、JUN/AP-1転写因子と強固ですが非共有的に結合した複合体を形成する核内ホスホタンパク質です。ヘテロ二量体では、c-FosとJUN/AP-1の塩基性領域がそれぞれ対称的DNAハーフサイトと相互作用すると考えられます。休止細胞では存在する少量のc-Fosがチロシン10、30でリン酸化されます。このチロシンリン酸化型は細胞質に存在します。細胞増殖が誘導されると、まずチロシンリン酸化型は小胞体に局在し、その後核に局在します。小胞体への局在には、チロシン10と30の脱リン酸が必要であることが示されています。増殖細胞では、c-FosがPTPN2によって脱リン酸化され、小胞体膜と会合し、リン脂質合成が活性化されます。リン脂質合成の活性化には基本モチーフ(aa 139-159)が必要です。神経成長因子によって刺激されると、C末端領域でMAPKおよびRSK1によるリン酸化を受けます。セリン362とセリン374の両方がリン酸化されると安定化します。セリン362およびセリン374のリン酸化はMAPKのDEFドメインへのドッキングを促進し、トレオニン325と331のさらなるリン酸化の引き金となります。c-FosはSUMO1、SUMO2、SUMO3によって常にSUMO化されるとも報告されています。SUMO化にはJUNとのヘテロ二量体化を必要とし、マイトジェン刺激によって増強されます。SUMO化はAP-1の転写活性を阻害し、SUMO化そのものはトレオニン232のRas活性化リン酸化によって阻害されます。選択的スプライシングによって生じる3種のc-Fosアイソフォームが報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB457-25UL:
ZRB457-4X25UL:
ZRB457-2X25UL:
ZRB457-3X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
FAR591 promotes the pathogenesis and progression of SONFH by regulating Fos expression to mediate the apoptosis of bone microvascular endothelial cells.
Zhang, et al.
Bone research, 11, 27-27 (2023)
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.
関連コンテンツ
ZooMAb®のリコンビナント・モノクローナル抗体技術と、この技術をイムノアッセイに用いることで特異性と一貫性が向上する仕組みについて詳しく説明します。