Merck
04396
Supelco
Kieselguhr
calcined, purified
別名:
Infusorial earth
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
形状
powder
品質
calcined, purified
テクニック
LPLC: suitable
表面積
2-3.5 m2/g
不純物
≤1% HCl-soluble matter
損失
≤1% loss on ignition
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
125 μm
ポアサイズ
170000 Å mean pore size
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤500 mg/kg
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Jan Code
04396-BULK:
04396-1KG:
04396-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
塩酸 溶液 for 1000 ml, c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N) Titrisol®
Supelco
1.09971
塩酸 溶液
Celite® 281 Celite® 281. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Supelco
1.02686
Celite® 281