Merck
15020AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
別名:
TM=[「Astec」]TM=[「CHIROBIOTIC」]V2 キラルクロマトグラフィーカラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Astec® CHIROBIOTIC® V2 キラル HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L88
詳細
HPLC column
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 2.1 mm
マトリックス
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
vancomycin phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
200 Å
operating pH range
3.5-7.0
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
中性分子、アミド、酸、エステルおよびアミンは、これらのバンコマイシンベースの CSP に対して相当なエナンチオ選択性を示します。さまざまな二級アミンと三級アミンが、極性イオンモードの CHIROBIOTIC® V上で分離されています。CHIROBIOTIC® Vは、タンパク質ベースの固定相の多くの分離特性を明らかにしましたが、優れた安定性とはるかに高いサンプル容量を有しています。分離の報告がなかったいくつかのキラル分析物が、他のあらゆるキラル固定相上で分離されています。CHIROBIOTIC® VとV2 は、それらの結合化学において担持粒子の孔径が異なるため、それらに異なる選択性と調整能力をもたらしています。
  • 結合相:バンコマイシン
  • pH調整範囲:3.5~7.0
  • 粒子径:5、10または16 μm
  • 孔径:100 Å(CHIROBIOTIC® V)または200 Å(CHIROBIOTIC® V2)
CHIROBIOTICのよくある質問
CHIROBIOTICの参考文献目録
キラル製品資料
アプリケーション
  • ラット血漿中の d,l-トレオ-メチルフェニデート、d,l-トレオ-エチルフェニデート、d,l-トレオ-リタリン酸のエナンチオ選択性を決定するための UFLC-MS/MS 分析法の開発と検証、および薬物動態研究への応用:この研究では、ラット血漿中のさまざまなメチルフェニデートおよびリタリン酸のエナンチオマーをエナンチオ選択的に測定するための UFLC-MS/MS 法の開発と検証に、Astec® CHIROBIOTIC® V2 キラル HPLC カラムが使用されました。薬物動態研究におけるカラム′の応用は、特にキラル薬物分子の分析において、生物医学研究におけるその有効性を強調しています(Zhang et al., 2016)。
  • 糖ペプチド系固定相におけるキラル分離を利用した(R)-ワルファリンおよび(S)-ワルファリンの定量のための新しい高性能液体クロマトグラフィー法:この研究では、ワルファリンのエナンチオマーのキラル分離と定量に、Astec® CHIROBIOTIC® V2 キラル HPLC カラムを使用しています。この研究は、医薬品分析におけるカラム′の有用性と、キラル薬物エナンチオマーの研究におけるその有効性を強調しています(Malakova et al., 2009)。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
New chemo-enzymatic approaches for the synthesis of (R)- and (S)-bufuralol
Nagy, Botond, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 25 (18-19), 1316-1322 (2014)
Doris Frühauf et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 242-254 (2012-10-30)
A sub-minute enantioselective normal phase high performance liquid chromatographic (HPLC) method for the analysis of a chiral precursor molecule employed frequently in folic acid syntheses was developed, optimized and successfully validated according to ICH-guidelines. It could be shown that ultra-high
Enantioselective and sensitive determination of carvedilol in human plasma using chiral stationary-phase column and reverse-phase liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Jiang, Juanjuan, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 960, 92-97 (2014)
Enantioselective determination of doxazosin in human plasma by liquid chromatography?tandem mass spectrometry using ovomucoid chiral stationary phase
Liu, Ke, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 878 (26), 2415-2420 (2010)