Merck
2048605
Supelco
インレットライナー(スプリット/スプリットレス、直線デザイン、ウール充填)
pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
包装
pkg of 5 ea
L × 外径 × 内径
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ライナーは、注入口の2番目に大切な部品です。注入口の中央に存在し、基本的には中隔とカラムを結ぶガラス管であり、サンプルが気化して気相へ移行するところです。スプリット/スプリットレス注入ともに、迅速なサンプルの導入と気化が可能であり、微量のサンプルの場合には特に有利な点となります。スプリット/スプリットレス注入ともに、同じ注入口上で行いますが、異なる点として、スプリットレス注入ではサンプルが完全にカラムに注入されますが、スプリット注入ではサンプルが注入口で分配されることによりサンプルの一部のみがカラムに導入されます。
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • Agilent(5890、6890、および7890)に適合します。
  • Finnigan(9001GCQ)に適合します。
  • Varian(CP-1177注入器)に適合します。
アプリケーション
熱脱着ユニットにフリップトップシーリングシステムを備えたスプリット/スプリットレス注入口を使用して、水サンプル中のピレスロイドを測定するための熱脱着(TD)を実行できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Els Van Hoeck et al.
Journal of chromatography. A, 1157(1-2), 1-9 (2007-05-08)
Stir bar sorptive extraction (SBSE) was applied to the enrichment of pyrethroids in water samples. Analysis was done by retention time-locked GC/MS in selected ion-monitoring (SIM) mode using trans-permethrin-d(6) as internal standard. Thermal desorption (TD) was performed in a classical
Fire Debris Analysis.
Stauffer E
Science, 249-252 (2007)