安全性情報
21131-U
Supelco
パージ/トラップK Vocarb® 3000
for use with OI Analytical 4460
別名:
Vocarb® 3000パージ・トラップK, O.I. Analytical社製品用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NB.21
アプリケーション
environmental
適合性
for use with OI Analytical 4460
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21131-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)