Merck
22010-U
Swagelok® Tee
Swagelok® 400-3, brass, 1/4 in. Swagelok
別名:
Swagelok®400-3、真鍮製T字管 1/4インチEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
物質
brass
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 400-3
フィッティング
1/4 in. Swagelok
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nuts and ferrules included.
アプリケーション
Two Swagelok® tees connected in series maybe used in the nanoliter injection system used for microliter column chromatography, the branch of the first tee could be connected to a restricted capillary followed by high-pressure shut-off valve (“SPLIT”), whereas the branch of the second tee could be connected with wide-bore stainless steel tubing directly to a shut-off valve (“PURGE”).
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nanoliter injection system for microcolumn liquid chromatography.
McGuffin VL and Novotny M.
Analytical Chemistry, 55 (3), 580-583 (1983)