Merck
22049-U
Swagelok® Back Ferrule
Swagelok® 104-1, stainless steel, 1/16 in. Swagelok
別名:
Swagelok® 104-1,SS BACK FERRULE 1/16" PK2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 104-1
フィッティング
1/16 in. Swagelok
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)