Merck
22085-U
NPTおすネジ接続コネクター
stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 400-1-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
400-1-2
フィッティング
1/4 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナット、フェラルが含まれています。
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)