Merck
22484-U
Supelco
Supeltex M-2A Reducing Ferrule
I.D. × O.D. 1/16 in. × 1/8 in., 1/16 in. O.D. Column in 1/8 in. fitting, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
包装
pkg of 10 ea
内径 × 外径
1/16 in. × 1/8 in.
適合性
1/16" O.D. Column (in 1/8 in. fitting)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴:指で締めた後、さらに1/4回転させて密封します。高い再利用可能性。金属やガラスに固着しません。
材質:DuPont製VESPEL SP-21(85%ポリイミド、15%グラファイト)
最高温度:
400°C
Reducing ferrule is a critical component of the compression fitting. It is important that fittings are easy to connect and also they must not give any significant extra volume to the system. This ferrule consists of two parts namely front and back ferrule.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David W. Grant
Capillary Gas Chromatography, 67-67 (2009)