Merck
22708
Swagelok® Connector to Female NPT
Swagelok® 400-7-4, stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/4 in. female NPT
別名:
Swagelok® 400-7-4,SS CONNECTOR 1/4TX1/4P EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
eCl@ss:
32035302
物質
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 400-7-4
フィッティング
1/4 in. Swagelok
1/4 in. female NPT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nuts and ferrules included.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)