安全性情報
22742-U
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 5 mL,
right stem
, Tekmar® 14-3544-124
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NB.21
物質
glass
メーカー/製品名
Tekmar® 14-3544-124
サイズ
5 mL
アプリケーション
industrial hygiene
適合性
for use with Tekmar® 2000/3000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)