Merck
23631
Supelco
"Y" GlasSealコネクター、融合シリカ
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 1 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
直径が同じまたは異なる3本のフューズドシリカチューブを、工具を使用せずに素早く接続します。漏れのない接続材は、試料を2つのカラムに分けたり、カラムの溶出ガスを2つの検出器に分けたりするのに役立ちます。不活性な内面のためにシラン化されています。内径0.10~0.53 mmのフューズドシリカチューブに使用します。
アプリケーション
"Y" GlasSeal Connector maybe used in capillary gas chromatographic-electroantennographic detection (GC-EAD) for chirality analysis of essential amino acid methyl esters.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Essential amino acid methyl esters: major sex pheromone components of the cranberry white grub, Phyllophaga anxia (Coleoptera: Scarabaeidae).
Zhang A
Journal of Chemical Ecology, 23 (1), 231-245 (1997)