Merck
23742
Supelco
Cage for Fused Silica Column
size 6 in. (15 cm), for use with 0.25 mm I.D. column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 3 ea
サイズ
6 in. (15 cm)
適合性
for use with 0.25 mm I.D. column
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As the ends of the flexible fused-silica capillary tubing are intrinsically straight, column must be coiled and properly confined on a circular frame, also called a “cage”. The capillary column can then be safely mounted in the column oven of the gas chromatograph.
金属とカラムの接触部分を最小限に抑えたこの独特な設計によって、カラムの保護コーティングが損傷する可能性が減少します。さらに、この設計により、ほとんどのGC炉の中にカラムを吊るすのが容易になります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 126-126 (2004)